物質
optical glass
詳細
2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 6030-OG
パラメーター
360-2,500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
3,500 μL
パス長
10 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ふた無し
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック