包装
pkg of 1 L (PE bottle)
メーカー/製品名
Hellma
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
詳細
Hellmanex III は水の表面張力を著しく低下させます。Hellmanex III 水溶液の良好な湿潤活性により埃粒子の除去が可能になると同時に、高い乳化能および分散能により除去された粒子の再付着を防ぎます。特別な界面活性物質により、光学成分洗浄後の残渣フリーのリンスが可能となります。
Hellmanex III は1 μm までろ過されているため実質上固体粒子を含みません。
Hellmanex III は1 μm までろ過されているため実質上固体粒子を含みません。
アプリケーション
最適な希釈度(通常 0.5~2 vol-%)は、水の硬度、コンタミネーションの程度と種類、および温度などのいくつかの因子に依存します。脱塩水の試用により、洗浄特性が向上します。
温度の上昇により洗浄工程が加速します。しかし、高温では熱衝撃を回避する必要があります。細胞は高温の洗浄液に浸漬する前に予備加温しておくことが必要です。
Hellmanex III は、2%の使用濃度に希釈すると、ガラス、石英、サファイヤ、磁器、セラミックス、プラスチックおよび鉄類への使用に適しています。若干の制約はありますが、アルミおよびその他の非鉄金属など腐食感受性の金属にも使用することが可能です。その場合、長時間の使用は回避します。ここに記載した材質以外に関しては、適正試験を行うか、Hellma に問い合わせることが必要です。
濃縮液はステンレススチール、PE、PP、PVC、FPM または NBR 製の容器に保存可能です。
温度の上昇により洗浄工程が加速します。しかし、高温では熱衝撃を回避する必要があります。細胞は高温の洗浄液に浸漬する前に予備加温しておくことが必要です。
Hellmanex III は、2%の使用濃度に希釈すると、ガラス、石英、サファイヤ、磁器、セラミックス、プラスチックおよび鉄類への使用に適しています。若干の制約はありますが、アルミおよびその他の非鉄金属など腐食感受性の金属にも使用することが可能です。その場合、長時間の使用は回避します。ここに記載した材質以外に関しては、適正試験を行うか、Hellma に問い合わせることが必要です。
濃縮液はステンレススチール、PE、PP、PVC、FPM または NBR 製の容器に保存可能です。
法的情報
Hellmanex is a trademark of Hellma GmbH
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z805939-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The EMBO journal, 38(13), e101414-e101414 (2019-07-04)
The movement of a molecular motor protein along a cytoskeletal track requires communication between enzymatic, polymer-binding, and mechanical elements. Such communication is particularly complex and not well understood in the dynein motor, an ATPase that is comprised of a ring
The EMBO journal, 39(5), e102783-e102783 (2020-01-03)
When migratory T cells encounter antigen-presenting cells (APCs), they arrest and form radially symmetric, stable intercellular junctions termed immunological synapses which facilitate exchange of crucial biochemical information and are critical for T-cell immunity. While the cellular processes underlying synapse formation
eLife, 8 (2019-04-06)
T cells are thought to discriminate self from foreign peptides by converting small differences in ligand binding half-life into large changes in cell signaling. Such a kinetic proofreading model has been difficult to test directly, as existing methods of altering
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(10), 4275-4284 (2019-02-17)
Light microscopy is a powerful tool for probing the conformations of molecular machines at the single-molecule level. Single-molecule Förster resonance energy transfer can measure intramolecular distance changes of single molecules in the range of 2 to 8 nm. However, current