Merck
Z601004
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 80 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
メーカー/製品名
Hellma 178.710-QS
パラメーター
200-2,500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
開口部中心高
15 mm , aperture
チャンバー容積
80 μL
パス長
10 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2個のM 6 X 1ねじコネクターおよびFEPチューブ付きフロースルーセル、絞りは直径3 mm
2 windows polished aperture.
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.