物質
Suprasil® quartz
詳細
2 windows
メーカー/製品名
Hellma 105.201-QS
パラメーター
200-2,500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
開口部中心高
15 mm , aperture
チャンバー容積
100 μL
パス長
10 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
aperture 5mm × 2mm rectangular
With PTFE stopper, 2 polished windows
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.