Merck
Z279773
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® silicone rubber septa
fits neck I.D., 22.0 mm, joint: ST/NS 24/40
別名:
Silicone Rubber Septa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
物質
rubber septa (silicone)
translucent septa
ジョイント
joint: ST/NS24/40
特徴
fits neck I.D. 22.0 mm
メーカー/製品名
Suba-Seal®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半透明のシリコーンゴム製セプタム:
  • 顔料、ワックス、またはモールド剤を含みません。
  • 高温用途に適しています (200°C連続使用または 400°C断続使用)。
  • 無菌用途のためのオートクレーブ可能
  • 日光やオゾンによる劣化に優れた耐性があります。
反転するフランジが容器のネックの外側をつかみ、中空プラグ上で環状の溝とともに二重シールを進めます。プラグにある環状の溝がボトルネックの内壁に押しつけられ、それぞれの溝が吸引密封点になります。
特徴および利点
  • Translucent silicone rubber septa
  • Contains no pigments, waxes, or molding agents
  • Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
  • Autoclavable for sterile uses
  • Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
法的情報
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)