Merck
Z569984
Sigma-Aldrich
Aldrich®スリーブストッパーセプタム、フルオロエラストマ FKM
bottom I.D. × O.D. 12.7 mm × 23.7 mm, black, fits 24/40 joints and 64, 80 oz and 1gal jugs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
fluoroelastomer FKM septa
底面 内径 × 外径
12.7 mm × 23.7 mm
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このセプタムはフルオロエラストマーFKMから作られており、広い範囲の溶媒に対して高い耐性があります。シグマ アルドリッチで、FKMとEPDMゴムの溶媒互換性(耐性)の比較について行ったエラストマーの研究において、それぞれのエラストマーの密閉性ファクター(図1)が決定されました。セプタム材質はフルオロエストラマーFKMのように、より低い密閉性ファクター値を示し、よりよい溶媒耐性との関連を示しています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)