Merck
Z281352
Laboratory brushes
Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131605
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 4 ea
L
12 in.
brush diam. × L
1 1/2 in. × 4 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5