Merck
Z281271
Laboratory brushes
Cylinder, L 11 in., brush diam. × L 2 3/8 in. × 5 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131605
NACRES:
NB.35
認証
suitable for EPA OTM-45
包装
pkg of 4 ea
L
11 in.
brush diam. × L
2 3/8 in. × 5 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.