物質
alumina
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 60365
乳棒長
74 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)