Merck
Z282030
Coors alumina pestle
for Z281980
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
alumina
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 60356
乳棒長
38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)