Merck
Z247529
Coors porcelain pestle
for Z247480
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
porcelain
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66320
乳棒長
180 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
アプリケーション
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6