Merck
Z247499
Coors porcelain mortar
O.D. × H 120 mm × 88 mm, capacity 420 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
物質
porcelain
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66322
外径 × H
120 mm × 88 mm
キャパシティ
420 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.