Merck
Z247464
Coors porcelain mortar
capacity 50 mL, O.D. × H 70 mm × 47 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
物質
porcelain
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66310
外径 × H
70 mm × 47 mm
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)