Merck
Z168963
Supelco
めのう乳鉢および乳棒
Standard form, O.D. 150 mm
別名:
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
agate
包装
pack of 1 ea
D
45 mm
内径
136 mm
外径
150 mm
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
表面を研磨された天然めのう製。研究室サンプルや高純度粉末の調製用に優れています。めのう材料は、主にSiO2の組成を持った特別なケイ酸塩です。界面活性剤に耐性があります。熱耐久性は、最大350℃です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)