おすすめの製品
AC/DC入力
115 V
物質
fabric
特徴
CSA approved
for flask size 200 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100AO1003
利用可能性
not available in EU
not available in EU
出力
100 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Help to improve safety and efficiency. Cover the top and bottom of 1, 2, or 3-neck flask. Units 1L and larger have a secondary heating element in the top mantle. Not CE compliant.
その他情報
Must be used with power controller.
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)