Merck
Z288993
RNシリンジ用Hamilton®
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22 ga
特徴
needle bevel tip
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7758-01
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
2.5-100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)