Merck
Z289590
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
Brass frame, pore size 2.36 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105003
NACRES:
NB.35
物質
brass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
ATM 8BS8F
粒径
8 mesh
ポアサイズ
2.36 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library