Merck
Z675415
Sigma-Aldrich
Mini-sieveマイクロシーブセット
Overall L × W 164 mm × 73 mm
別名:
laboratory microscreen, mini micromesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105003
NACRES:
NB.35
物質
white polypropylene housing (Phosphor-Bronze screen inserts)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea (4 x housings, 1 x lid, 8 x mesh inserts)
メーカー/製品名
Bel-Art F37845-1000
全体L × W
164 mm × 73 mm
ポアサイズ
25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230 porosity (standard mesh)
詳細
屋外や実験室での粒子の仕分けに使用する、手持ち式のふるいです。セットには交換可能な4つのふるい・ホルダー、受け皿、カバー、4つのふるい枠も入っています。各ふるいは51mm×29mmで、約60 ccまで入ります。セットには25、35、45、60、80、120、170、230の標準メッシュが各1枚入っています。
交換用メッシュもご用意しています(Z675423)。
全体寸法:164mm×73mm
  • ポリプロピレン製ふるい部分と受け皿の組み立て品/分解品はサンプルの出し入れが簡単です。
  • 4つの脱着可能なリン青銅のメッシュを交換することで、ふるいの基準を簡単に変えることができます。
特徴および利点
  • Polypropylene segments and collection pan assembles/disassembles for easy sample insertion and retrieval.
  • Sieving specifications rapidly altered by exchanging the four detachable phosphor-bronze mesh screens.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)