Merck
Z317411
Duran® desiccator
I.D. 150 mm
別名:
247815702
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
H
252 mm
内径
150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
平らなフランジ、取っ手付きのカバー
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)