Merck
Z740643
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials desiccator
I.D. × H 150 mm × 250 mm, with perforated porcelain plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
内径 × H
150 mm × 250 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy-wall, molded, neutral glass, desiccators with ground flange top and lid. Lid has knob top to assist in removing lid. Complete with perforated, bottom, porcelain plate. No direct heat or flame can be used.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)