メーカー/製品名
J. Young
サイドアーム外径
7 mm
栓サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
空気感受性材料を使用する場合は、高真空PTFE J. Young弁が空気の調整に役立ちます。
特徴:
特徴:
- 独特なPTFE被覆エラストマーO-リングシールを持つPTFE製ピストン
- ガラスからPTFEまで使用できるグリースフリーのシール
- 10-6 torrまでの高真空
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック