メーカー/製品名
Bel-Art H18386-0001
サイズ
13 3/4 in. × 13 3/4 in.
重量
42 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isolates equipment from disturbing vibrations down to 9 Hz. Molded of dense, 2 ½ in. thick, black and white terrazzo with a polished surface that resists scratches and chemicals. Supported by four Vibro-Absorber cushions and neoprene feet. Overall height is 3 in. Supports 16 kg.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vibrasorb is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)