Merck
11667009001
Roche
ストリップ PCR チューブアンドキャップ
pkg of 125 strips, tube volume <200 μL
別名:
PCRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
包装
pkg of 125 strips
メーカー/製品名
Roche
チューブ容量
<200 μL
輸送温度
ambient
保管温度
20-25°C
詳細
この製品には、互いに接合され便利なストリップになった薄肉PCRチューブ、および対応するキャップがチューブ本体に取り付けられていない状態のストリップになったものが含まれます。それぞれのチューブの最大容積は200 μLです。
アプリケーション
Strip PCR Tubes and Caps(ストリップPCRチューブおよびキャップ)はPCR サーマルサイクラーでの使用するように設計されており、最適および迅速な熱伝達を提供します。これらのチューブは以下のような用途において、理想的にExpand PCR System(拡張PCRシステム)、あるいはTitan(タイタン)ワンチューブRT-PCRとの使用に適しています:
  • PCR
  • RT-PCR
  • cDNAの合成
  • 配列決定/サイクル配列決定
品質
ヌクレアーゼの非存在:現在の品質手順によればストリップにDNアーゼとRNアーゼは含まれません。
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。