Merck
Z413143
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Unjacketed, effective L 75 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS14/20
内径 × 外径
10 mm × 12 mm
有効長
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2