Merck
Z413542
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with Clear-Seal joints
With Clear-Seal joints, joint: ST/NS 24/40
別名:
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS24/40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)