物質
PTFE (bootom support)
メーカー/製品名
Aldrich
漏斗容量
1,000 mL
キャパシティ
1000 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pressure or vacuum can be applied alternately or simultaneously for fast filtration or drying. Unique design allows the fritted disc to be removed and replaced. The bottom support is all PTFE and has a vent. A port is supplied on the top cap for an optional adjustable pressure relief valve. Large top and bottom openings are 85 mm I.D. allowing easy access to funnel contents. Complete assembly includes top cap, funnel, coarse frit, 90 mm base assembly, and 2 L bottle with GL 45 thread.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)