包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 7855210
内径
10.8 mm
壁サイズ
1.78 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Viton® ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンの直鎖状共重合体、高い耐化学薬品性
シリコーン 高温とオゾンに耐性のあるエラストマー
FETFE® TFT添加のフルオロエラストマー、高い耐化学薬品性
CAPFE コアが非多孔性FEPにカプセル化されている弾性ゴム
O-リングの測定
1. 既存のO-リングの内径と肉厚(mm)を測ります。
2. 以下の表で代替の製品を見つけます。
3. 利便性を高めるためAce Glassの品番が提供されています。
シリコーン 高温とオゾンに耐性のあるエラストマー
FETFE® TFT添加のフルオロエラストマー、高い耐化学薬品性
CAPFE コアが非多孔性FEPにカプセル化されている弾性ゴム
O-リングの測定
1. 既存のO-リングの内径と肉厚(mm)を測ります。
2. 以下の表で代替の製品を見つけます。
3. 利便性を高めるためAce Glassの品番が提供されています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)