物質
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Screw cap
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 9592-37
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
首が一つのフラスコは、ネジ式<ST/>14/10ジョイントと、PTFE表面のシリコーンゴムセプタム付きの追加のサイドポートがあり、簡単に回収や注入を行うことができます。穴付きキャップ、FETFE® O-リングが付属しています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)