Merck
Z508616
Sigma-Aldrich
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 134 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
glass
特徴
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8085-19
W
134 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)