Merck
Z512206
Sigma-Aldrich
ナチュラルラバーセプタム、溝付き
red rubber, bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
物質
red rubber
使用法
ST/NS: 19/22
特徴
fits neck I.D. 17.5 mm
包装
package of 100
底面 外径
19.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
容器のネック部分を外側から締められるように成形された折り返しフランジが付いており、 中空のプラグ上にある環状の溝と併せて、二重に密封性を高めます。プラグにある環状の溝がネックの内壁に押しつけられて、それぞれの溝で吸着的に密封されます。
注: 口径の大きいトランスファ-ニ-ドルを使用する際には、安全のため、wrap-it tieを使用して、ボトルやフラスコ開口部のセプタムを固定することをお勧めします。Wrap-it tieおよびアクセサリ-についてはお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1