Merck
Z516074
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 29/32, capacity 250 mL
別名:
storage tubes, tube flask, tube storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
colorless cap
colorless tube
round bottom
ジョイント
female joint: ST/NS29/32
特徴
graduations: no
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2 mmガラス製ストップコック。側管にセプタムを付けることができます(Z565695またはZ565679使用)。空気および湿気に不安定な試薬を小スケールで操作するために設計されています。熱可塑性のスクリューキャップ(Viton O-リング付き)は140°Cまで使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)