L
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このシステムを用いれば、制御されたマニフォールド環境で空気や湿度の影響を受けやすいNMRサンプルを簡単に調製できます。
NMRチューブ充填手法
1. 上部の開いたキャップとViton® O-リングにNMRチューブを通して挿入し、NMRチューブから空気を抜きます。
2. PTFE表面のシリコーンセプタムを通してシリンジでNMRチューブを充填します。
3. NMRチューブをチップオフするか、チューブとキャップを取り除きます。
マニフォールドには0~10 mm口径のPTFEバルブがあります。複数の充填ステーションユニットでは、1つのチューブを、残りのチューブが真空状態のまま取り外すことができます。
NMRチューブ充填手法
1. 上部の開いたキャップとViton® O-リングにNMRチューブを通して挿入し、NMRチューブから空気を抜きます。
2. PTFE表面のシリコーンセプタムを通してシリンジでNMRチューブを充填します。
3. NMRチューブをチップオフするか、チューブとキャップを取り除きます。
マニフォールドには0~10 mm口径のPTFEバルブがあります。複数の充填ステーションユニットでは、1つのチューブを、残りのチューブが真空状態のまま取り外すことができます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック