Merck
Z162566
Supelco
オープントップキャップ用セプタム
for cap size 8 mm, tan PTFE/silicone
別名:
rubber septum, septum cap, septum caps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
tan PTFE/silicone
包装
pkg of 100
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)