Merck
Z517356
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
キャパシティ:
2 L
直径× H:
130 mm × 360 mm
ディスク直径:
120 mm
フリット直径:
120 mm
物質:
fritted
メーカー/製品名:
Whatman
物質
fritted
ジョイント
joint: ST/NS29/32
メーカー/製品名
Whatman
キャパシティ
2 L
直径× H
130 mm × 360 mm
ディスク直径
120 mm
フリット直径
120 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)