Merck
Z529036
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Buttress-thread adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.01
詳細
2 in. NPT thread to 2 in. buttress-thread for Aldrich plastic cans and drums.
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Metal drum pump fits 5gal. can, FM approved
Z555363
Metal drum pump