Merck
Z557757
Sigma-Aldrich
Aldrich®ポンプN'注入缶アダプター
NPTM 2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
NPTM
2 in.
サイズ
5/8 in. , knurled grip
詳細
PBT製(ポリブチレン・テレフタレート。非常に頑強で化学的に強いプラスチック剤)缶からの直接注入用、または手動ポンプ用のアダプターを使用インストールについてはAL-222をご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)