Merck
Z530743
Sigma-Aldrich
省スペースバキュームマニホールド
positions, 8, L 420 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
特徴
positions 8
L
420 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
  • Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
  • Compact size with ample space for lattice clamps
  • High-vacuum PTFE valves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)