Merck
Z549843
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed three-neck flask
half jacket, capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
別名:
丸底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
ジョイント
center joint: ST/NS45/50
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
5,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique design which incorporates a flush-closing PTFE drain valve eliminating unwanted dead space.
Features:
  • Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
  • Allows for complete draining without breaking down flask set-up
  • Liquid cooled or heated with liquid or steam
  • 24/40 side joints
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)