Merck
Z551775
Sigma-Aldrich
Aldrich®温度計アダプター
straight, male joint: ST/NS 29/42, GL 18 thread
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
male joint: ST/NS29/42
フィッティング
GL 18 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)