詳細
このガラス製品には、内径1/4インチのチューブ用に着脱式のポリプロピレン製ホース取付口が付いています。この取付口は、チューブの取り付けや取り外しの際に誤ってガラスが壊れることを防いでいます。シリコンゴムのシールにより、確実にガラスGL-14のねじ部に液体・真空的に密着します。ホース取付口はキャップを回して簡単に外せます。
らせん状に成型された凝縮冷却チューブはジャケット内でしっかりとフィットし、蒸気がらせんを通るようになっています。改良型フィードチューブにより破損の可能性が低くなりました。
交換用SafetyBarbホースコネクタZ547786(直管)またはZ547883(曲管)をご注文ください。
らせん状に成型された凝縮冷却チューブはジャケット内でしっかりとフィットし、蒸気がらせんを通るようになっています。改良型フィードチューブにより破損の可能性が低くなりました。
交換用SafetyBarbホースコネクタZ547786(直管)またはZ547883(曲管)をご注文ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)