Merck
Z553654
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Friedrichs condenser with SafetyBarb® tubing connectors
jacket O.D. 54 mm, Overall H 300 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS24/40
全体高
300 mm
ジャケット外径
54 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このガラス製品には、内径1/4インチのチューブ用に着脱式のポリプロピレン製ホース取付口が付いています。この取付口は、チューブの取り付けや取り外しの際に誤ってガラスが壊れることを防いでいます。シリコンゴムのシールにより、確実にガラスGL-14のねじ部に液体・真空的に密着します。ホース取付口はキャップを回して簡単に外せます。
らせん状に成型された凝縮冷却チューブはジャケット内でしっかりとフィットし、蒸気がらせんを通るようになっています。改良型フィードチューブにより破損の可能性が低くなりました。
交換用SafetyBarbホースコネクタZ547786(直管)またはZ547883(曲管)をご注文ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC