L
L ×直径
127 mm × 11 mm , arm
最大口開き
0-95 mm
プラグW
23 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルドリッチ製ベンチクランプクランプはニッケルメッキ仕上げを施しているため、防腐性を備えています。クランプには、着脱が容易なガラス繊維製指カバーが付いています。Grippy Knob設計には容易に回る丸型ナットがあるため、ガラス製品の周りのクランプを迅速かつ簡便に締めることができます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)