Merck
Z562866
Wilmad® クイック圧力弁NMR管直径5 mm
Medium wall, frequency 300 MHz, L 7 in.
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
quartz tube
特徴
neck thread external thread
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 524-QPV-7
パラメーター
150 psi pressure
300 MHz frequency
L
7 in.
キャンバー
51 μm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.77 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
触媒反応、気液相反応、空気感受性サンプルを実行するNMRサイエンティストの作業ならびに低沸点溶媒を使用した高温研究を簡素化するために特別に設計されており、EPR分光測定法にも使用できます。
Quick Pressure Valve(迅速圧力バルブ)は、バルブのパイレックス部分を石英管に接続する傾斜シールを使用して、EPR用の石英サンプル管に取り付けることもできます。
  • 操作が簡単- 1回転させて開き、1回転させて閉じます
  • 簡便にサンプルを追加するためのより大きな開口部
  • 軽量で同心円状のデザインにより、パフォーマンスが向上
  • 1/16インチと1/8インチの両方のチューブ用のユニオン継手および取付金具
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)