Merck
Z564117
Ace pressure filter reactor system
Jacketed, capacity 1 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
パラメーター
35 psi pressure (at 100°C)
本体 内径 × D
100 mm × 180 mm
キャパシティ
1 L
フランジ内径
100 mm
フィッティング
Ace-Thred
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
丈夫で厚い壁のリアクターで、クイックリリースクランプ付きジョイントヘッドへの接続用に、上部に浅いO-リング溝のあるSchottフランジが付いています。この完全な卓上システムには、実験に必要とされるコンポーネントのうち、すべての反応サイズにおいて推奨されるIKA®スターラーモーター、モデル RW 20.n以外のすべてが含まれています。製品リストのスターラーのセクションをご覧ください。
2種類のモデル選択:
圧力フィルターリアクター:定格が100°Cで35 psigのAce Thredは、真空または圧力を利用してリアクターから液体を排出できるようにします。(60 mmのヘッドには2個の#15および1個の#7 AceThred、100 mmのヘッドには3個の#15および1個の#7 Ace Thred)
ジャケット圧力フィルターリアクター:上記に加えて、加熱または冷却反応用のジャケット付き。
用途:
  • 微粒子がろ過ケーキへと流れ落ちる可能性のある酸化還元反応
  • 物質は確実に含まれ、目的の産物またはナノ粒子がろ液に含まれる場合のナノテクノロジー
  • 圧力フィッティングまたはNPTフィッティングとチューブを経由し、圧力ヘッドを通ってガスを導入できる単純なバイオリアクター
  • 染料/色素や他の粘性溶液
両方のシステムは以下のものを含みます:
  • 厚い壁のガラスリアクター本体とヘッド、CAPFE O-リング、およびSSクイックリリースクランプ
  • Ace Thred PTFE製ボトムフィルターアダプター、Oリング、ろ過器支持台、PTFE製ネジ式アダプター、Oリング、PTFE製ボトムバルブ。フリットより下のデッドスペースは4.5~5 mL、液体の水溶液の粘度+/- 0.5 mL
  • 耐剥離性の撹拌用軸受
  • ガラス製の撹拌軸、PTFE製のアジテーター部品付き
  • 補助漏斗
  • ウエスト冷却器
  • サポートパッケージには、ホールドプレート、スタンド、チェーンクランプ、ホルダーが含まれます。
  • PTFE製ストッパー
  • IKAスターラーモーター用チャックアダプター
Take replacement CAPFE O-ring, Ace 7855-880.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)