詳細
2チャンバーガラス装置は、以下の反応規模に最適です:
各単位には、スクリューキャップ2個、安定化PTFEディスク2枚(リサイクル可能)、使い捨てシリコン/PTFEセプタム10枚が含まれています(安定化ディスクと組み合わせると、各セプタムは21G/Ø0.80 mm以下のシリンジを用いて最大2回穴をあけることができます)。
交換用PTFE/シリコンセプタムSTW3を注文してください。
Prof. Skrydstrup教授からCO放出分子の詳細を学ぶ
COwareガスリアクターは COwareプラットフォームの一部です。
- 0.1~1 mmol(総量20 mL)
- 1.0~5.0 mmol(総量100 mL)
- 5.0~20.0 mmol(総量400 mL)
各単位には、スクリューキャップ2個、安定化PTFEディスク2枚(リサイクル可能)、使い捨てシリコン/PTFEセプタム10枚が含まれています(安定化ディスクと組み合わせると、各セプタムは21G/Ø0.80 mm以下のシリンジを用いて最大2回穴をあけることができます)。
交換用PTFE/シリコンセプタムSTW3を注文してください。
Prof. Skrydstrup教授からCO放出分子の詳細を学ぶ
COwareガスリアクターは COwareプラットフォームの一部です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Skrydstrup教授らは、カルボニル化反応を研究する過程で、実験室環境で安定な固体の一酸化炭素(CO)前駆体を開発しました。
Studies in the field of carbonylation chemistry led to the discovery of a novel carbon monoxide (CO) delivery system.
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.