安全性情報
ST407
Sigma-Aldrich
SilaCOgen
≥95.0% (GC)
別名:
Methyldiphenylsilanecarboxylic acid, 1-Methyl-1,1-diphenylsilanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14O2Si
CAS番号:
分子量:
242.35
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
InChI Key
JGZJTJGZAGJOOE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
SilaCOgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ST407-VAR:
ST407-1G:
ST407-BULK:
ST407-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)