Merck
STW6
Coware 専用反応容器
reaction scale of 5.0-20.0 mmol (total volume 400 mL)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pack of 1 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2チャンバーガラス装置は、以下の反応規模に最適です:
  • 0.1~1 mmol(総量20 mL)
  • 1.0~5.0 mmol(総量100 mL)
  • 5.0~20.0 mmol(総量400 mL)
各単位には、スクリューキャップ2個、安定化PTFEディスク2枚(リサイクル可能)、使い捨てシリコン/PTFEセプタム10枚が含まれています(安定化ディスクと組み合わせると、各セプタムは21G/Ø0.80 mm以下のシリンジを用いて最大2回穴をあけることができます)。
交換用PTFE/シリコンセプタムSTW3を注文してください。
Prof. Skrydstrup教授からCO放出分子の詳細を学ぶ
COwareガスリアクターは COwareプラットフォームの一部です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Skrydstrup教授らは、カルボニル化反応を研究する過程で、実験室環境で安定な固体の一酸化炭素(CO)前駆体を開発しました。
Studies in the field of carbonylation chemistry led to the discovery of a novel carbon monoxide (CO) delivery system.
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.