Merck
Z564176
Sigma-Aldrich
Aldrich® adjustable sublimation apparatus
capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この装置の上部にある独自のネジ式コネクターにより、プロセスを中断することなく、底部にある物質の量と昇華速度に応じてコールドトラップと装置の底部の間の距離を 調節できるようになります。これは、感度が高い化学薬品を取り扱うときに重要です。下部チャンバーの容積は約100 mLで、物質の密度に応じて1~13グラムの範囲のサンプルを昇華させるのに有用です。
化学物質が昇華し、冷却トラップの表面で結晶化し、時間の経過とともに結晶サイズが大きくなっていくと、いずれは底面に残っている不純物と接触することになります。冷却器の位置を調節するだけで、昇華工程を中断させることなく、そのような事態を回避することができます。
仕様
  • 銀めっきされた下方拡張型の真空冷却トラップ
  • 厚手ガラス製、ナイロン製のネジ式高圧ブッシングとOリングシール付き
  • 上部チャンバーから下部チャンバーに至るフランジ、OリングシールとSS/複合材チェーンクランプ付き
  • 高さ10 mmの真空バルブ、8 mmのホース接続部付き
  • 冷却トラップの底部と容器の底部の最大間隔は45 mm
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)