Merck
Z564486
Sigma-Aldrich
CGA adapter for Aldrich® Lecture Bottle Stations
CGA × NPTM 330 × 1/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
物質
316 stainless steel
CGA x NPTM
330 × 1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)