メーカー/製品名
Wilmad 735-PQ-250M
L
250 mm
外径
4 mm
キャンバー
76 μm
チューブ直径
4 mm
壁厚×同心性×キャンバー
0.4 mm × 51 μm × 76 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Technological advances have increased the sensitivity in EPR spectroscopy, causing certain high Q cavities to pick up the signal from the impurities in natural CFQ quartz tubes. When this is the case, Suprasil EPR products which are made of synthetic material, are a better option because they can supress major impurity contents. Tubes come with cap.
アプリケーション
Suprasil EPR tubes are ideally suited for continuous wave (cw) experiments that require a constant filling factor or reproducibility on sample volume in the cavity.
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)